VWR® Professional, Lämpölevyt
Toimittaja: VWR
VWR®
444-0628EA 1170 EUR
444-0628 444-0617 444-0627 444-0619 444-0618 444-0624 444-0623 444-0626 VWRU97042-692 444-0625 444-0620 444-0622 444-0621 VWRU97042-732
VWR® Professional, Lämpölevyt
Lämmittimet Lämpölevyt
VWR® Professional -lämpölevyt on suunniteltu sovelluksiin, joissa tarkkuus, vakaus ja toistettavuus ovat erityisen tärkeitä. Mikroprosessoriohjaus mahdollistaa ulkoisen vastuslämpömittarin (RTD) hyödyntämisen näytteen lämpötilan erittäin tarkkaan hallintaan. Ohjaus kosketuslevyllä, selkeät erilliset LED-näytöt lämpötilalle ja ajalle, kaikki asetukset näkyvät samanaikaisesti. Takapaneelin sivussa on kiinteä ja lukittava tukitangon pidike, johon mukana toimitettu anturipakkaus sopii. Matalan muodon ansiosta laite vie vähemmän tilaa ja sopii vetokaappiin. Roiskeenkestävä kotelo kanavoi nesteet pois sisäosista. Kuumasta levystä varoittava merkkivalo syttyy aina, kun levy kytketään päälle, ja sammuu vasta, kun levy on jäähtynyt. Ylikuumenemissuojan ansiosta levyn lämpötila ei koskaan ylitä käyttäjän asettamaa lämpötilarajaa, mikä mahdollistaa herkkien leimahduspisteiden hallinnan. Äänimerkki ilmoittaa, kun asetettu aika on kulunut tai kun asetettu lämpötila on saavutettu. Jos anturi irtoaa näytteestä, laite katkaisee automaattisesti virran lämmittimestä. Laitteen kehittynyt elektroniikka ohjaa lämmitystä, ja näytteet lämpenevät nopeasti ja tehokkaasti. Keraamisen päällyslevyn kemikaalinkestävä, heijastava valkoinen pinta on helppo puhdistaa. Kestävä alumiininen päällyslevy ei murru tai lohkeile, ja pinta kuumenee tasaisesti.
  • Erittäin tasainen lämpötila
  • Erilliset digitaalinäytöt lämpötilalle ja ajalle ja osoittimet, joilla voi valita todellisen arvon tai asetusarvon. Viimeisimmät asetukset näkyvät näytössä, vaikka laite sammutettaisiin.
  • Kuumentumaton, kemikaalinkestävä kotelo
  • Sisältää ulkoisen vastuslämpötila-anturipakkauksen
  • Saatavana joko keraaminen tai alumiininen päällyslevy
Toimitustiedot: Jokaisen laitteen mukana toimitetaan 203 mm:n PT1000-lämpötila-anturi (ruostumatonta terästä), 457 mm:n tukitanko (ruostumatonta terästä), lisäpidike lämpömittarille/lämpötila-anturille ja koukkuliitin.
Varoitus: *RT = huoneenlämpö