Pieni työpöydälle sijoitettava kylmäblokki, −20 °C, polykarbonaattia, myrkytön geelitäyte
Pieneen työpöydälle sijoitettavaan −20 °C:n jäähdyttimeen mahtuu 12 kpl 0,5 tai 1,5 ml:n mikrosentrifugiputkia. Lämpötila pysyy alle −20 °C:ssa yli tunnin ajan. Soveltuu ihanteellisesti työpöytä- tai kuljetuskäyttöön. Täytteenä myrkytöntä geeliä. Pidetään ennen käyttöä vähintään 24 tuntia −25-asteisessa pakastimessa. Säilytys −25 °C:n lämpötilassa käyttökertojen välissä.
Suuri työpöydälle sijoitettava jäähdytin, −20 °C, polykarbonaattia, myrkytön geelitäyte
Suureen työpöydälle sijoitettavaan −20 °C:n jäähdyttimeen mahtuu 32 kpl 0,5 tai 1,5 ml:n mikrosentrifugiputkia. Lämpötila pysyy alle −20 °C:ssa yli tunnin ajan. Soveltuu työpöytä- tai kuljetuskäyttöön, metallikahva pitää kannen paikallaan kuljetuksen aikana. Jäähdytin ja kansi täytetty myrkyttömällä geelillä. Säilytys −25 °C:n lämpötilassa käyttökertojen välissä.
Työpöydälle sijoitettava jäähdytin, −20 °C, polykarbonaattia, myrkytön geelitäyte
Työpöydälle sijoitettava −20 °C:n jäähdytin pitää lämpötilan välillä −20...−15 °C jopa neljän tunnin ajan. Siihen mahtuu 20 kpl 1,5 tai 2,0 ml:n mikrosentrifugiputkia tai kryoputkia. Mukana toimitetaan sisäkkeet 0,2...0,5 ml:n mikrosentrifugiputkille. Painettu ruudukko, kannessa urakiinnitys, luistamattomat jalat. Säilytys −25 °C:n lämpötilassa käyttökertojen välissä.