H35 Hypoxystation
Toimittaja: Don Whitley Scientific
390-0392EA 48430 EUR
390-0392
H35 Hypoxystation
Testikammiot Ympäristö testikammiot
Tarkka olosuhteiden hallinta ja mahdollisuus käsitellä soluja paikan päällä inkubointiympäristöä muuttamatta varmistavat, että kasvatus voidaan suorittaa eri happimäärissä tarkasti ja luotettavasti. H35 Hypoxystation on suunniteltu erityisesti ylläpitämään normoksiset, hypoksiset ja anoksiset olot. Se soveltuu erinomaisesti töihin, joissa vaaditaan tarkkaa O2:n, CO2:n, sekä lämpötilan ja kosteuden säätöä.
  • O2-säätö 0,1 prosentin välein 0,1 - 20%
  • CO2-säätö 0,1 prosentin välein 0,1 - 15%
  • Tarkka ja helppo lämpötilansäätö
  • Suhteellisen kosteuden säätö jopa 90 prosenttiin
  • Kaasuanturien vaivaton kalibrointi
Kosketusnäytön avulla kaikkia parametreja on helppo valvoa samanaikaisesti, eikä muita valitsimia, kytkimiä tai mittareita tarvita. Ilmalukko takaa tehokkaan solujen siirron työasemaympäristöön ja työasemaympäristöstä nopeimmalla mahdollisella tavalla. Patentoidut, ergonomiset, hihoilla varustetut aukot mahdollistavat työskentelyn käsineet kädessä tai paljain käsin.