VWR®, Suljettavat pussit
Toimittaja: VWR
VWR®
129-0319EA 512 EUR
129-0319 129-0320 129-0321 129-0306 129-0307 129-0324 129-0325 129-0322 129-0323 129-0308 129-0309 129-0298 129-0299 129-0310 129-0296 129-0297 129-0294 129-0295 129-0293 129-0317 129-0318 129-0315 129-0316 129-0313 129-0314 129-0311 129-0312
VWR®, Suljettavat pussit
Pussit ja sulkijat Näytepussit
Vetoketjulliset pussit LDPE:tä, Kiinteiden näytteiden, putkien, varaosien ja asiakirjojen säilytykseen ja kuljetukseen. Kirjoituskentällä varustettuna ja ilman.
  • Nopea sulkeminen ohjausurien ansiosta
  • Läpinäkyvän polyeteenin läpi sisältö on selvästi näkyvissä
  • Uudelleensuljettava, joustava ja repeämätön
Pakkaus: 100/bag, 10 bags/case.