Lisävarusteet, Koeputkitelineet, PVC-pinnoitettua terästä
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
444-7039EA 376 EUR
444-7039 444-7037 444-7038
Lisävarusteet, Koeputkitelineet, PVC-pinnoitettua terästä
Koeputkitelineet Koeputkitelineet
Lisävarusteiden tiedot: * Alusta pidikkeille toimitetaan minitasoravistelijan ja mini-inkubaatioravistelijan, mikrolevyravistelijan ja inkuboivan mikrolevyravistelijan mukana. Huomautus: muihin ravistelijoihin on erikseen tilattava reiällinen yleisalusta pullopidikkeiden tai koeputkitelineiden kiinnitystä varten.