VWR®, Autoklavoitavat pullopidikkeet, PVC-muovia
Toimittaja: VWR
444-2964EA 111 EUR
444-2964 444-2962 444-2963 444-2960 444-2961
VWR®, Autoklavoitavat pullopidikkeet, PVC-muovia
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Lisävarusteiden tiedot: *Alusta pidikkeille toimitetaan minitasoravistelijan ja mini-inkubaatioravistelijan mukana. Huomautus: muihin ravistelijoihin on erikseen tilattava reiällinen yleisalusta pullopidikkeiden tai koeputkitelineiden kiinnitystä varten.