Reagenssisäiliöt, biologisesti hajoavat
Toimittaja: Biotix
613-1191EA 126 EUR
613-1191 613-1190 613-1193 BITXSR00255SWM 613-2853 613-2852 613-2855 613-2857 613-2856 BITXSR0055BNM 613-2859 613-2858 613-1188 613-2860 613-2851 613-1189 613-2850
Reagenssisäiliöt, biologisesti hajoavat
Reagenssisäiliöt
These disposable reagent reservoirs are designed for use with multi-channel pipetting applications and can accommodate up to 12-channel pipettes. Users can choose from opaque white polyvinyl chloride (PVC) or high clarity polystyrene (PS) in several packaging configurations.
  • Kaltevat kyljet ja v:n muotoinen pohja auttavat reagenssin tarkassa talteenotossa
  • Kaikissa astioissa on mitta-asteikko sisäpinnassa ja kaatonokat kulmissa
  • Eivät sertifioidusti sisällä DNA:ta, DNaasia, RNaasia tai endotoksiineja (pyrogeeneja)
Valmistettu tiukasti valvotuissa oloissa ISO 9001 -sertifioidussa tehtaassa. Jokaisen erän laatu ja yhteensopivuus testataan ja kaikki raaka-aineet ovat jäljitettävissä.
Pakkaus: Reagenssisäiliöitä saatavana steriilinä, ei-steriilinä, bulkki ja yksittäinpakattuna.