Piirturi, kertakäyttöiset lämpötilapiirturit, Traceable®
620-1667EA 57.2 EUR
VWRI620-1667
Piirturi, kertakäyttöiset lämpötilapiirturit, Traceable®
Nämä piirturit voivat valvoa lämpötilamittauksia jääkaapeissa, varastotiloissa, elintarvikkeiden säilytystiloissa, kemikaalivarastoissa, eläinsuojissa, tavarakuljetuksissa, testikaapeissa ja tuotantolaitoksissa.
  • Kertakäyttöinen
  • Tulostettu lämpötilakäyrä
  • Kiinteä kvartsikristalliajastin
  • Lukitustiiviste yksikön eheyden ja tarkkojen tulosten varmistamiseksi
Sertifikaatit: Jäljitettävyys NIST: n tarjoamiin standardeihin. Kalibrointi ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 ja 9001.
Toimitustiedot: Toimitetaan kartan, merkin, AA -alkalipariston ja Traceable® -kalibrointitodistuksen kanssa.