  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "magneetit"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/95/18989495.jpg
Valikoimastamme löytyvät magneetit ovat lähinnä opetusmateriaaleiksi tarkoitettuja magneettisia kappaleita. Valikoimasta löytyy settejä tai yksittäin myytäviä magneettisia esineitä.
Lisäksi löytyy myös käämit lähinnä koulujen opetuskäyttöön.
Magneetteja voidaan myös käyttää keräämään metallisia kappaleita.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (BOHLG876-14)
Toimittaja:  Bohlender
Kuvaus:   Micro magnet for glass pumps, PTFE, for DN 50, bore Ø 6 mm, 36×290 mm (Ø×H)
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (442-0298)
Toimittaja:  USBECK Laborgeräte
Kuvaus:   Horseshoe shaped. Plastic coated.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (761-0174)
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   Discover the concept of magnetic levitation and rotation around the axis of the magnet.
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Tuoteluettelon nro: (761-0175)
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   Set of magnets including bar, round and U-shape magnets iron filings. Also included is a compass and materials to make a new compass.
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Tuoteluettelon nro: (761-0173)
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   Set of six coloured ring magnets
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Tuoteluettelon nro: (765-0450)
Toimittaja:  EISCO
Kuvaus:   Käämi 300 kierrosta 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Tuoteluettelon nro: (765-0436)
Toimittaja:  EISCO
Kuvaus:   Käämi 600 kierrosta 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Tuoteluettelon nro: (765-0460)
Toimittaja:  EISCO
Kuvaus:   Käämi 15 kierrosta 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 18
  1  2  3  Seuraava