Hait: Muistikirjat
Laboratoriomuistikirjaan on hyvä merkitä muistiin päivän työt ym. muistettavat asiat. Muistikirjoja löytyy eri sivumäärillä, viivoitettuna tai ruudutettuna, pehmeäkantisena tai kovakantisena. Koko vaihtoehtoina A4 (21×29,7 cm), A5 (14,8×21 cm) tai A6 (10,5×14,8 cm).<br />Valikoimastamme löytyy myös puhdastila muistikirjat (partikkelivapaat), sekä kierresidottuja muistilehtiöitä.
Laboratoriomuistikirjaan on hyvä merkitä muistiin päivän työt ym. muistettavat asiat. Muistikirjoja löytyy eri sivumäärillä, viivoitettuna tai ruudutettuna, pehmeäkantisena tai kovakantisena. Koko vaihtoehtoina A4 (21×29,7 cm), A5 (14,8×21 cm) tai A6 (10,5×14,8 cm).
Valikoimastamme löytyy myös puhdastila muistikirjat (partikkelivapaat), sekä kierresidottuja muistilehtiöitä.
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Keinonahkapäällinen pinnoitteella, kestää laboratorioympäristöissä. Hapoton, arkistoinnin kestävä paperi (90 gsm). Sisältää ohjeet laboratoriomuistiin...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Keinonahkaa, käytettäväksi laboratorioympäristöissä. Hapoton arkistointipaperi (90 gsm) Sisältää ohjeet laboratoriomuistiinpanojen kirjaamisesta, sisä...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These notebooks contain VWR® PUREImage, latex-free paper and have a see-through cover. Designed for use in cleanrooms and critical environments, where...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These cleanroom spiral notebooks are made of synthetic latex paper.
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: FLEX-kannet, joiden päällyste kestää laboratorio-olosuhteissa. Hapoton arkistointipaperi (90 gsm).
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Keinonahkakansi, jonka päällyste takaa kestävyyden laboratorio-olosuhteissa. Hapoton arkistointipaperi (90 gsm) Käytetään laboratoriovälineiden, lämpö...
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: TexWrite® cleanroom spiral-bound notebook, college ruled. An economical choice for note taking and data recording in critical environments.
Tuoteluettelon nro: (818-0247)
Toimittaja: Texwipe
Kuvaus: TexWrite® 22 Cleanroom Laboratory Notebooks are the only notebooks available made with synthetic cleanroom bond stationery. Cleanroom stationery is id...
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (NALG6501-1000)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Polyethylene cover. Specially designed for process record keeping and ideal for research laboratories in securing patent protection. Featuring 184 hig...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: For admissibility as court evidence, data on laboratory work, experiment details, and design and development. Use these notebooks to keep your indispe...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Muistikirja, Nalgene®, A4, Sivumäärä: 96, Käyttötarkoitus: Laboratorio, Viivoitettu, tummanpunainen
Tuoteluettelon nro: (818-1752)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Laboratory notebooks with uncoated Poly Paper pages and PE cover.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BERKSHIRE
Kuvaus: BCR® MyNotes Notebooks are an ideal choice for documentation. They are practical for note taking and data recording in the cleanroom (Class 1 - 10,000...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom