  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Paperit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/30/18989630.jpg
Laaja paperivalikoima tiedon tallentamiseen. Korkealaatuiset tuotteet, erityisesti puhdastilapaperit, puhdastilamuistikirjat ja puhdastilamuistilehtiöt, joista ei irtoa hiukkasia puhdastilaan. Paperituotteita saatavilla myös pöydille, lämpökirjoittimille sekä normaaliin laboratoriokäyttöön.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"15"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (818-0259)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Pad of sticky notes. Sold per pad.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Päällystettyä paperia, ei sisällä magnesiumsilikaattia. B'paper-paperi 80 g tai 92 g on leikattu, puhdistettu ja pakattu luokan 100 (IS...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Puhdastilapaperi on tarkoitettu puhdastilaympäristöihin, joissa kemikaali- ja hiukkaskontaminaation estäminen on erittäin tärkeää.
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Muistikirjapaperi
Tuoteluettelon nro: (NALG6304-9811)
Toimittaja:  Nalgene
Kuvaus:   Näitä polyolefiiniarkkeja voi kääriä tai taittaa murtumatta, ja ne pysyvät taipuisina kylmissäkin lämpötiloissa. Ne eivät repeä, veny tai kutistu. Ne ...
UOM:  1 * 50 Items
Toimittaja:  Texwipe
Kuvaus:   Medium-weight cellulose paper saturated with synthetic latex substantially reduces particle generation associated with standard papers. These papers a...
Toimittaja:  Texwipe
Kuvaus:   TexBond® on puhdastilapaperi, joka sopii vaativiin käyttöympäristöihin erinomaisten kontaminaatioiden valvontaominaisuuksiensa ansiosta. Se on suunnit...
Toimittaja:  Texwipe
Kuvaus:   TexWrite® 22, latex-saturated cellulose cleanroom documentation sheets without organic fillers.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 15
  1  2  Seuraava