Pipetinkärkiä, Erikoissuodatinkärki
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
613-1037EA 70.7 EUR
613-1037 613-0996
Pipetinkärkiä, Erikoissuodatinkärki
Pipetinkärjet
PP, sterile.
  • Steriloitu gammasäteilyllä
  • Eivät sertifioidusti sisällä seuraavia aineita: RNaasi, DNaasi, DNA ja pyrogeenit