Valmistettu keltaisesta borosilikaattilasista 3.3, läpinäkyvä, pitkäikäinen muovipinnoite. Pinnoite suojaa pulloa naarmuilta, siruilta ja vuotavilta nesteiltä.
- Erittäin hyvä kemiallinen kestävyys
- Korkea lämpötilan kestävyys ja korkea vastustuskyky lämpötilan muutoksille
- Keltainen, erityisesti käytettäväksi valoherkkien nesteiden kanssa
- Autoklaavittavissa 121 tai 134 ° C: ssa
- Toimitetaan asennetun valurenkaan ja sinisen PP-kierrekorkin kanssa
The economical alternative for a wide range of laboratory applications. Purely external application of the colour ensures unchanged glass properties on the inner surface of the bottles.