Käänteismikroskoopit, Primo Vert
Toimittaja: Zeiss
Primo Vert
630-2151EA 4530 EUR
630-2151 630-2150 630-1226 630-1269 630-1225 630-1224 ZEIS4155001614000 ZEIS4912070005000 ZEIS4912060003000
Käänteismikroskoopit, Primo Vert
Mikroskoopit
Primo Vert on suunniteltu tavallisiin ja huipputeknisiin tutkimuslaboratorioihin soluviljelmän alalla.
  • Automaattinen virrankytkentä, yleinen faasikontrasti
  • Kestävä mekaniikka ja optiikka
  • Tyylikäs muotoilu
Primo Vert iLED fluoresenssi -mallissa on lisäksi yksikanavainen GFP-valo sekä Primovert HDcam integroidulla kameralla, joka on valmis liitettäväksi langattomasti iPadiin. Lisätietoja pyynnöstä.
Tilaustiedot: Two other versions are available, please contact your local Avantor sales office for further details.
* Saatavissa vaihtoehtoisena valaistuksena. Lisätietoja saadaksesi ole yhteydessä VWR Internationaliin.