pipetintäyttäjä, PIPETBOY pro
Toimittaja: Integra Biosciences
PIPETBOY® pro
612-3717EA 546 EUR
612-3717 612-3714 612-3713 612-3716 612-3711
pipetintäyttäjä, PIPETBOY pro
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pipetintäyttäjät
Soveltuu kaikille 1–100 ml:n lasi- ja muovipipeteille
  • Erittäin kevyt, ergonominen pipetintäyttäjä (190 g)
  • Pipetointia voi säädellä tarkasti painamalla annostelupainiketta eri voimakkuuksilla
  • Enimmäisannostelunopeus: 12 ml/s; nopeuden esiasetus: 2 - 12 ml/s
  • Kiinteä LED-valo valaisee pipetin ympäristön, mikä helpottaa tarkkaa pipetointia ja vähentää silmien rasitusta
  • Korkealaatuinen NiMH-akku (vakiomalli AAA) mahdollistaa 4000 imu- ja tyhjennyskierrosta (25 ml)
  • Latauksen merkkivalo (punainen: lataus tarvitaan / vihreä: kytketty virtaan)
Tilaustiedot: Toimitetaan käyttövalmiina, mukana steriili varasuodatin (0,45 µm), kaksi akkua, verkkovirtasovitin ja seinäteline.
Lisäsuodattimet (0,2 ja 0,45 µm) voidaan tilata erikseen.