PCR-helmet, illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™
Toimittaja: Cytiva
27-9558-01EA 167 EUR
27-9558-01 27-9559-01 27-9557-01 27-9557-02
PCR-helmet, illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™
Nukleiinihapporeagenssit End-point PCR Enzymes and Kits
illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR -helmet on suunniteltu normaaliin PCR:ään. Ainoat tarvittavat lisäreagenssit ovat vesi, templaatti-DNA ja alukkeet. Helmiä on saatavana 0,5 ml:n tai 0,2 ml:n putkissa, jotka ovat yhteensopivia useimpien PCR-laitteiden kanssa. 0,2 ml:n putket toimitetaan 96-kuoppaisina (8 × 12) levyinä, joista on helppo irrottaa kahdeksan putken yksittäiset liuskat. On siis mahdollista käyttää joustavasti joko koko 96-kuoppaista levyä, kahdeksan putken liuskoja tai yksittäisiä 0,2 ml:n putkia.
  • Valmiiksi sekoitetut ja annostellut helmet PCR-reaktioihin, sisältää tehokasta PuReTaq-DNA-polymeraasia
  • Käyttövalmiit huoneenlämmössä stabiilit helmet lisäävät reaktioiden välistä toistettavuutta sekä vähentävät pipetointivaiheita ja kontaminaatioriskiä
  • PuReTaq-DNA-polymeraasin ja muiden erittäin puhtaiden reagenssien käyttö takaa, että yhdessäkään helmessä ei ole DNA-kontaminaatiota
  • Tuote on optimoitu tavalliseen PCR-ajoon. Kukin helmi tuottaa reaktioseoksen, jossa on ~2,5 yksikköä PuReTaq-DNA-polymeraasia, 10 mM Tris-HCl:ää, (huoneenlämmössä pH 9,0 ), 50 mM KCl:ää, 1,5 mM MgCl₂:ta, 200 μM kutakin dNTP:tä, stabilisaattoreita sekä BSA:ta
The PuReTaq Ready-To-Go PCR Beads are pre-formulated to ensure greater reproducibility between reactions.
The only additional reagents required are water, primers, and template DNA. The beads are provided pre-dispensed into either 0.2 mL or 0.5 mL PCR tubes. The 0.2 mL tubes are also supplied in a 96-well (8 × 12) plate format that allows individual strips of eight tubes to be easily removed. This flexibility allows use of either the entire 96-well plate, strips of eight, or individual 0.2 mL tubes.
For a particular application, RTG PCR bead solutions that fit seamlessly into your workflows can be developed, often saving you time and money. The product can be provided that is ready to use with little or no need for further modification allowing you to focus on your research.
Toimitustiedot: Kit contents Room-temperature stable beads containing ~ 2.5 units of recombinant PuReTaq DNA polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilizers, BSA and reaction buffer. When a bead is reconstituted to a 25 μL final volume, the concentration of each dNTP is 200 μM in10 mM Tris-HCl (pH 9.0 at room temperature), 50 mM KCl and 1.5 mM MgCl2.
Varoitus: Storage conditions Ambient temperature in pouch with desiccant