illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA -amplifikaatiopakkaus
Toimittaja: Cytiva
25-6600-31EA 573 EUR
25-6600-31 25-6600-30 25-6600-32
illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA -amplifikaatiopakkaus
Nukleiinihapporeagenssit Isothermal Amplification Reagents
illustra™ GenomiPhi™ V2 DNA -amplifikaatiopakkaus on tarkoitettu pienimittakaavaiseen genomisen DNA:n monistukseen. Yksinkertainen, nopea menetelmä, jossa tyypillinen 4 to 7 µg saanto saadaan vajaan kahden tunnin käsittelyajalla. Monistustuotteiden keskimääräinen koko on yli 10 kb. GenomiPhi soveltuu kaikenlaisille lähdemateriaaleille puhdistetusta DNA:sta solulysaattiin.
  • Nopea pienimittakaavainen genomisen DNA:n monistus: 4–7 µg <2 tunnissa
  • Yksi helppo protokolla kaikille erilaisille lähdemateriaaleille
  • Edustava koko genomin amplifikaatio
  • Laadukas DNA sopii PCR:ään, restriktioon, hybridisaatioihin, kloonaukseen, CGH-array suurimittakaavaiseen genotyypitykseen sekä DNA:n arkistointiin