Blottauspaperi, Amersham Hybond™
Toimittaja: Cytiva
RPN6101MEA 88.54 EUR
RPN6101M
Blottauspaperi, Amersham Hybond™
Blottauspaperit
Tutkimuslaboratorion blottauspaperi geelielektroforeesikäyttöön molekyylibiologia- ja proteiinitutkimussovelluksissa.
  • Suositellaan käytettäväksi kaikkien Hybond™-blottausmembraanien kanssa
  • Erinomainen puhtaus ja tasaisuus varmistaa johdonmukaiset ja toistettavat tulokset
  • Puhdas selluloosalaatu, 0,39 mm paksu paperi, jolla on keskiverto märkälujuus ja sileä pinta