Termostaattihauteet, joissa haude ruostumatonta terästä, ECO
Toimittaja: Lauda
ECO
LAUDL001119EA 2860 EUR
LAUDL001119 LAUDL001150 LAUDL001152 LAUDL001151 LAUDL001153 461-1216 461-1217 LAUDL001114 461-1218 LAUDL001113 461-1212 LAUDL001116 LAUDL001115 461-1213 LAUDL001118 461-1214 LAUDL001117 461-1215 461-1210 461-1211 461-1209 LAUDL001143 LAUDL001121 LAUDL001142 LAUDL001120 LAUDL001145 LAUDL001123 LAUDL001122 LAUDL001144 461-1207 LAUDL001147 LAUDL001124 LAUDL001146 461-1208 LAUDL001149 LAUDL001148
Termostaattihauteet, joissa haude ruostumatonta terästä, ECO
Kiertotermostaatit Avoimet termostaattihaudejärjestelmät Hauteet, joissa irrotettavat termostaattihauteet
Termostaateissa on tekstipohjainen valikkonavigointi ja ne ovat erittäin helppokäyttöisiä.
  • Variopump-pumppu, jossa kuusi säädettävää nopeutta
  • Virtauskytkin sisäisen ja ulkoisen kierron säätämiseen
  • Asetetun ja todellisen lämpötilan samanaikainen näyttö
  • Ylikuumenemissuojan määritys valikosta
  • USB-liitäntä vakiovarusteena
Silver-mallit:
Silver lämmitystermostaattien käyttölämpötila on korkeintaan 200 °C. Kaikissa lämmitystermostaateissa on vakiovarusteena jäähdytyskierukka.
Lämmitysteho 2,0 kW, toimintalämpötila enintään 200 °C
LCD-näyttö, näyttötarkkuus 0,01 °C
Ohjaimessa yksi ohjelma ja 20 osiota
Gold-mallit:
Gold lämmitystermostaattien käyttölämpötila on korkeintaan 200 °C. Kaikissa lämmitystermostaateissa on vakiovarusteena jäähdytyskierukka.
Lämmitysteho 2,6 kW, toimintalämpötila enintään 200 °C
TFT-värinäyttö, näyttötarkkuus 0,01 °C
Ohjaimessa viisi ohjelmaa ja 150 osiota
Lämpötilaprofiilien esitys graafisessa muodossa
Ramppitoiminto ja ajastin
Pumpun maksimikapasiteetti:
Kaikki mallit: 22 L/min, 0,55 bar
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan jäähdytyskierukka, jonka voi kytkeä jäähdyttimen tai kylmävesikiertoon. Asetuslämpötila lähellä ympäristön lämpötilaa vaatii jäähdytystä. E4 S -mallin toimitukseen kuuluu hauteen kansi ja letkuliitännät, joiden läpimitta on 13 mm. E4 G -malleissa on vakiovarusteena hauteen kansi ja M16×1-kierteinen pumpun kiertosarja ulkoisiin sovelluksiin. Saatavana kattava valikoima lisämoduuleita ja lisävarusteita.