Homogenisaattori, POLYTRON®, PT 2500 E
Toimittaja: Kinematica
POLYTRON®
431-1269EA 1480 EUR
431-1269 431-1268 431-1270
Homogenisaattori, POLYTRON®, PT 2500 E
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, pöytämalli
Telinemalli, tilavuusalue 0,05–2 500 ml hajotukseen, homogenisointiin, uuttamiseen, solujen rikkomiseen, sekoitukseen, emulgointiin ja liettämiseen. Korvaa mallit PT 1600 E ja PT 2100, sillä siinä yhdistyvät mallien parhaat ominaisuudet.
  • Pikaliitinkiinnitys terille mallissa E
  • Sisäänrakennettu elektroninen nopeudensäätö/vakaus ohjausnupilla ja LED-nopeusilmaisimella
  • Pehmeä käynnistys - asteittainen nopeuden lisäys
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman telinettä ja teräosia. Lisävarusteet on tilattava erikseen.