Hait: Näyteastiat, muovia
Valikoimastamme löytyy mm. purkit ja säilytysastiat, jotka voivat olla joko kertakäyttöisiä tai pestäviä. Näissä on joko painokansi tai erillinen kierrettävä kansi. Kierrekorkkeja löytyy erivärisinä. Näytepurkit tai -putket voivat olla kirkasta polystyreeniä (PS) tai sameampaa polypropyleeniä (PP). Purkkeja löytyy joko steriileinä tai osaa niistä voi itse autoklavoida. Steriilejä purkkeja löytyy joko yksittäispakattuna tai isommissa pakkauksissa. Lisäksi löytyy myös virtsanäytepurkit sekä virtsankeräysastiat.
Valikoimastamme löytyy mm. purkit ja säilytysastiat, jotka voivat olla joko kertakäyttöisiä tai pestäviä. Näissä on joko painokansi tai erillinen kierrettävä kansi. Kierrekorkkeja löytyy erivärisinä. Näytepurkit tai -putket voivat olla kirkasta polystyreeniä (PS) tai sameampaa polypropyleeniä (PP). Purkkeja löytyy joko steriileinä tai osaa niistä voi itse autoklavoida. Steriilejä purkkeja löytyy joko yksittäispakattuna tai isommissa pakkauksissa. Lisäksi löytyy myös virtsanäytepurkit sekä virtsankeräysastiat.
149  results were found
SearchResultCount:"149"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, clear, with LDPE screw cap.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Q Path® -säiliö (PP), mukana kannet (PE), tarkoitettu biopsialaitteiden turvalliseen kuljettamiseen.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, läpikuultava.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, translucent.
Tuoteluettelon nro: (720-1987)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Container for transport of biological samples.
UOM: 1 * 120 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, läpikuultava.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PS, transparent.
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: LDPE, läpikuultava.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: Polystyrene clear, with metal screw cap.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: PP translucent or PS clear, with PE or metal screw cap
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: PP translucent or PS clear, with PE screw cap.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Made of 18/10 stainless steel.
Toimittaja: KINEMATICA
Kuvaus: Dispersing vessel, cloverleaf-like, with screwcap with hole and sealing, Borosilikaattilasia, Tilavuus: 150 ml, Ulkohalk.: 54 mm, Kork.: 150 mm, GS 25KL20
Toimittaja: Kautex
Kuvaus: PVC, square, transparent or brown transparent colours.
Toimittaja: Kautex
Kuvaus: PETG. Excellent transparency. Black closure with PE-foam wad.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 149
no targeter for Bottom