Proteaasi-inhibiittoriseos, Halt
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Pierce™
PIER78429EA 396 EUR
PIER78429 PIER87786 PIER78415 PIER78437 PIER78425 PIER78439 PIER78438 PIER78410 PIER87785 PIER78430
Proteaasi-inhibiittoriseos, Halt
Soluviljelyyn suplementit ja lisäaineet
Halt-proteaasi-inhibiittoriseoksessa on koko laajavaikutteisen proteaasi-inhibiittorin tarjoama suoja pakattuna yhteen helppokäyttöiseen seokseen. Halt suojaa seriini-, kysteiini- ja asparagiinihappoproteaasien ja aminopeptidaasien aiheuttamalta proteiinien hajoamiselta. Myös metalloproteaasit voi inhiboida käyttämällä 0,5 M EDTA -liuosta (saatavilla erikseen). 100X Halt -kantaliuos helpottaa oikean proteaasi-inhibiittorimäärän (10 µl / 1 ml) annostelemista puskuriliuokseen tai lyysireagenssiin ennen proteiinien uuttamista viljellyistä soluista, eläinkudoksesta, kasvikudoksesta, hiivoista tai bakteereista. Halt-proteaasi-inhibiittoriseokset ovat yhteensopivia Thermo Scientificin Pierce-proteiininuuttoreagenssien kanssa. Halt-seos ei sisällä EDTA:ta, joten se soveltuu näytteiden valmisteluun 2D-geelielektroforeesia, immobilisoitua metalli-ioniaffiniteettikromatografiaa (IMAC) ja muita sellaisia jälkianalyyseja varten, joissa käytetään kelatoivia aineita.
  • Vähentää tehokkaasti proteolyyttistä aktiivisuutta detergenttipohjaisissa lyysaus-seoksissa
  • Kätevä pakkaus: kerta-annospakkaus soveltuu pienimuotoiseen ja satunnaiseen käyttöön, 5 ml:n pakkauskoko saatavana säännöllisempään käyttöön
  • Ei sisällä EDTA:ta, metalloproteaasien inhibointia varten seokseen voi lisätä valinnaista EDTA-kantaliuosta. EDTA:ta sisältämätön koostumus mahdollistaa proteolyyttisen aktiivisuuden inhiboinnin (metalloproteaaseja lukuun ottamatta) sovelluksissa, joissa EDTA voisi vaikuttaa proteiinin vakauteen ja toimintaan. EDTA:n voi jättää pois, jos halutaan estää myöhempiin analyyseihin tai puhdistusmenetelmiin (esimerkiksi immobilisoituun metalli-ioniaffiniteettikromatografiaan, IMAC) vaikuttavia häiriöitä
  • Vakaa, jääkaapissa säilytettävä kantaliuos. Pakastimesta säästyy arvokasta tilaa, ei tarvitse odottaa tablettien liukenemista, helppo annostella oikea määrä inhibiittoria