Piceatannol
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO328452500EA 253 EUR
ACRO328452500 ACRO328450010
Piceatannol
Piceatannol
  • Bioactive
Kaava: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,2427 g/mol
Sulamispiste: 235 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00221715
CAS-numero: 10083-24-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to brown-pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %