Oxaprozin
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO463530250EA
199
EUR
ACRO463530250
ACRO463530050
Oxaprozin
Oxaprozin
- Bioactive
Kaava:
C₁₈H₁₅NO₃ MW: 293,32 g/mol Sulamispiste: 161…165 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00215977 CAS-numero: 21256-18-8 UN: 3077 ADR: 9,III |
Testitulosten erittely
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 165 °C |
Loss on drying | ≤0.3 % (105 °C, 2 h) |
HPLC | ≥97.5 % |