Pseudopelletierine
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO463980010EA 65.4 EUR
ACRO463980010 ACRO463980050 ACRO463980250
Pseudopelletierine
Pseudopelletierine
  • Bioactive
Kaava: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00078161
CAS-numero: 552-70-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %