Adapalene
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO464500050EA 480 EUR
ACRO464500050 ACRO464500010
Adapalene
Adapalene
  • Bioactive
Kaava: C₂₈H₂₈O₃
MW: 412,53 g/mol
Sulamispiste: 324 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03106112
CAS-numero: 106685-40-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %