Baicalin
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO464900050EA 83.2 EUR
ACRO464900050 ACRO464900010
Baicalin
Baicalin
  • Bioactive
Kaava: C₂₁H₁₈O₁₁
MW: 446,36 g/mol
Sulamispiste: 202…205 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134418
CAS-numero: 21967-41-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 205 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -80° to -90° (20 °C, 589 nm) (1% in DMSO)