Scutellarin
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO465130010EA 479 EUR
ACRO465130010 ACRO465132500
Scutellarin
Scutellarin
  • Bioactive
Kaava: C₂₁H₁₈O₁₂
MW: 462,36 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01861503
CAS-numero: 27740-01-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %