VWR® Analytical balances, Premium series
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
611-4794EA 1451 EUR
611-4794 611-4799 611-4796 611-4800 611-4797 611-4793 611-4798 611-4795
VWR® Analytical balances, Premium series
Vaa'at
Valikoima 8 korkean tason saldot tarjoaa korkean tarkkuus ja toistettavuus yhdistettynä kulutusta kestävä LED kosketusnäyttö vakiosovelluksille laboratorio-, teollisuus- ja koulutus asetukset.
  • Erittäin tarkat tulokset (huippuluokan punnitustekniikka)
  • Nopeat stabilointiajat
  • Helppo puhdistaa ja kestää hyvin kemikaaleja
  • Ohjauspaneeli, korkea resoluutio, kosketusnäyttötoiminnot ja 8 kielivaihtoehtoa
  • Ylikuormitussuoja
  • Tulevaisuuden kestävä USB-tyypin C-liitäntä
  • Underbench-punnitus
  • Tiedonsiirto PC-taulukkona, PC-tekstinä ja Ascii-protokollina
  • 6 sisäänrakennettua sovellusta, joissa on GLP / GMP-yhteensopiva tiedonlähtö: punnitus ja annostelu, laskenta, prosentuaalinen punnitus, tiheyden määritys, massayksikön muunnos ja eläinten punnitus
Näissä korkealaatuisissa vaa'oissa on polybutyleenitereftalaattikotelo (PBT), jolla on erinomainen kemiallinen kestävyys. Ohjausyksikkö on valmistettu lasista. Kaikissa analyyttisissä malleissa (PBA) on lasinsuojus, josta pääsee helposti punnitusastiaan. Tämä vetosuojus on erityisesti päällystetty minimoimaan sähköstaattisesti ladattujen näytteiden punnitusvirheet. Punnitusastia on ruostumatonta terästä.
Mallit, joissa on sisäinen 'yhden kosketuksen kalibrointi', on merkitty mallinimessä I: llä.
FC-malleissa on tehtaan kalibrointitodistus.
Sertifikaatit: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1
Toimitustiedot: Toimitetaan käytetyn muovin suojakannen ja tulpan kanssa.