Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
913-50MLEA 97.5 EUR
913-50ML 903C-50ML
Trizmal™ Buffer, Sigma-Aldrich®
Biokemialliset puskuriliuokset Biological Buffers
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase Kit No. 91-C.
  • Trizma® maleate buffer
Varoitus: Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC