Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98%, Sigma-Aldrich®

Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Varoitus

288926-5GEA 232 EUR
288926-5G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate

Ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate,98%

Kaava: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Sulamispiste: 125-126 °C (kirj.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010645
CAS-numero: 2199-44-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR