Osmiumtetraoksidi liuos, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Vaara
75633-2MLEA 142 EUR
75633-2ML
Osmiumtetraoksidi liuos, Sigma-Aldrich®
Osmiumtetraoksidi
Osmium tetroxide solution has been used as a fixative in electron microscopy.
Kaava: O₄Os
MW: 254,23 g/mol
Tiheys: 1,0 g/mL (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00011150
CAS-numero: 20816-12-0
ADR: 6.1,2