Wright's stain liuos mikroskopiaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
45253-250ML-FEA 38.3 EUR
45253-250ML-F
Wright's stain liuos mikroskopiaan, Sigma-Aldrich®
Wright's stain
Wright Stain solution, for microscopy (Eosin Methylene blue solution according to Wright; Wright's eosin methylene blue)
Tiheys: 0,80 g/mL (20 °C)
Leimahduspiste: 11 °C
MDL numero: MFCD00005038
CAS-numero: 68988-92-1
UN: 1230
ADR: 3,2