Trikloorietikkahappo (jää) 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
Synonyms: TCA
APOSOR8372-1KGEA 67.3 EUR
APOSOR8372-1KG APOSOR8372-5KG APOSOR8372-250G
Trikloorietikkahappo (jää) 99%
Trikloorietikkahappo (jää)
Kaava: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Kiehumispiste: 196 °C
Sulamispiste: 52…58 °C
Tiheys: 1,62g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004177
CAS-numero: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II