Palladium 5% on carbon, jauhe Type 490
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33217.09EA 1920 EUR
H33217.09 H33217.18
Palladium 5% on carbon, jauhe Type 490
Palladium
Kaava: Pd
MW: 106,420 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011167
CAS-numero: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III