Platina nominally 20% on carbon black
Toimittaja: Thermo Scientific
47381.06EA 1250 EUR
47381.06 47381.03
Platina nominally 20% on carbon black
Platina
Kaava: Pt
MW: 195,08 g/mol
MDL numero: MFCD00011179
CAS-numero: 7440-06-4