Sulphosuccinimido biotin
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBIB102-50MGEA 0 EUR
APOSBIB102-50MG APOSBIB102-100MG
Sulphosuccinimido biotin
Sulphosuccinimido biotin
Ref: LaRochelle, W.J. & Froehner, S.C.(1986)J.Biol.Chem.261 5270-5274Ref: Lee, W.T and Conrad, D.H. (1984) J.ExpMed 159, 1790-1795
Kaava: C₁₄H₁₈N₃O₈S₂·Na
MW: 443,428 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00078535
CAS-numero: 194041-65-1