6-Methyl-DL-tryptophan
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBIB6113-500MGEA 549 EUR
APOSBIB6113-500MG APOSBIB6113-1G
6-Methyl-DL-tryptophan
6-Methyl-DL-tryptophan
Sulamispiste: 290 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00022772
CAS-numero: 2280-85-5