2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSBICL4259-5GEA 1280 EUR
APOSBICL4259-5G APOSBICL4259-1G APOSBICL4259-2G
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide
Kaava: C₁₁H₁₅BrO₇
MW: 339,137 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00057497
CAS-numero: 75247-31-3