4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBICL4356-1GEA 255 EUR
APOSBICL4356-1G APOSBICL4356-5G APOSBICL4356-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
Kaava: C₂₀H₂₂O₅S
MW: 374,451 g/mol
Sulamispiste: 152…156 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04973630
CAS-numero: 161007-96-1