2-deoxystreptamine dihydrobromide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBICR109-500MGEA 565 EUR
APOSBICR109-500MG APOSBICR109-1G APOSBICR109-2G APOSBICR109-20MG
2-deoxystreptamine dihydrobromide
2-deoxystreptamine dihydrobromide
Kaava: C₆H₁₄N₂O₃·2BrH
MW: 324,011 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01863375
CAS-numero: 84107-26-6