5-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR1185-1GEA 103 EUR
APOSOR1185-1G
5-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde 95%
5-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Kaava: C₈H₇ClO₂
MW: 170,593 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094618
CAS-numero: 3328-68-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR