3-Chlorothieno[2,3-b]thiophene-2-carboxylic acid 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSOR12265-250MGEA 139 EUR
APOSOR12265-250MG
3-Chlorothieno[2,3-b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
3-Chlorothieno[2,3-b]thiophene-2-carboxylic acid
Kaava: C₇H₃ClO₂S₂
MW: 218,681 g/mol
Sulamispiste: 251,5…257.5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01927113
CAS-numero: 39244-08-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR