3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR12382-250MGEA 144 EUR
APOSOR12382-250MG APOSOR12382-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
Kaava: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,214 g/mol
Sulamispiste: 79…80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09702400
CAS-numero: 910037-08-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III