2-(Bromomethyl)-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR12395-250MGEA 191 EUR
APOSOR12395-250MG APOSOR12395-1G
2-(Bromomethyl)-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 97%
2-(Bromomethyl)-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Kaava: C₁₀H₁₃BrN₂
MW: 241,128 g/mol
Sulamispiste: 69…72,5 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09817465
CAS-numero: 869901-04-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III