2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR12398-250MGEA 85 EUR
APOSOR12398-250MG APOSOR12398-1G
2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide 97%
2-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzimidazole hydrobromide
Kaava: C₉H₉BrN₂·BrH
MW: 305,997 g/mol
Sulamispiste: >170 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09702343
CAS-numero: 934570-40-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR