2-Thia-6-azaspiro[3.4]octane 2,2-dioxide hemioxalate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR12645-100MGEA 586 EUR
APOSOR12645-100MG
2-Thia-6-azaspiro[3.4]octane 2,2-dioxide hemioxalate
2-Thia-6-azaspiro[3.4]octane 2,2-dioxide hemioxalate
Kaava: 2C₆H₁₁NO₂S·C₂H₂O₄
MW: 412,479 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD28384160
CAS-numero: 1923267-41-7