2-(Aminomethyl)pyrimidine oxalate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR12993-50MGEA 49.8 EUR
APOSOR12993-50MG
2-(Aminomethyl)pyrimidine oxalate
2-(Aminomethyl)pyrimidine oxalate
Kaava: C₅H₇N₃·C₂H₂O₄
MW: 199,164 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04117723
CAS-numero: 866625-10-7