N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR13180-1GEA 17.7 EUR
APOSOR13180-1G APOSOR13180-250MG
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
MW: 202,638 g/mol
Sulamispiste: 218…220 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06407995
CAS-numero: 19499-60-6