1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR13275-100MGEA 317 EUR
APOSOR13275-100MG APOSOR13275-50MG
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Kaava: C₈H₁₃ClN₂O₂
MW: 204,654 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02237589
CAS-numero: 375359-83-4